342653
Oxyde d′aluminium
fused, powder, primarily α-phase, 100-200 mesh
Synonyme(s) :
Alumina
About This Item
Produits recommandés
Forme
fused
powder
Taille des particules
100-200 mesh
Pf
2040 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Clé InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable