32304
Ammonium oxalate monohydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5-101.0%
Synonyme(s) :
Oxalic acid diammonium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Pureté
99.5-101.0%
Forme
crystalline
Impuretés
≤0.005% in water insoluble matters
Résidus de calcination
≤0.02% (as SO4)
pH
6-7 (20 °C, 2.5%)
Pf
133 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
Clé InChI
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable