310093
Magnesium hydroxide
reagent grade, 95%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Pureté
95%
Forme
powder
pH
9.5-10.5
Pf
350 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O[Mg]O
InChI
1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Clé InChI
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
- A filler to prepare kenaf fiber-reinforced polymer composites.
- A pH-adjusting agent in the production of succinic acid.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable