256374
2-Ethoxyethanol
spectrophotometric grade, ≥99%
Synonyme(s) :
Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
spectrophotometric grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
3.8 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
460 °F
Limite d'explosivité
14 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
<0.080% water
Résidus d'évap.
<0.001%
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pb
135 °C (lit.)
135 °C
Pf
−90 °C (lit.)
Solubilité
water: miscible
Densité
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 215 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.50
λ: 250 nm Amax: 0.20
λ: 305 nm Amax: 0.01
Chaîne SMILES
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup