200085
Mercury(II) bromide
ACS reagent
Synonyme(s) :
Mercuric bromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Pression de vapeur
1 mmHg ( 136.5 °C)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: mercury
Impuretés
≤0.05% insol. CH3OH
Résidus de réduction
≤0.02%
Couleur
white to very faintly yellow
Point d'ébullition
322 °C (lit.)
Pf
236 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.25%
Chaîne SMILES
Br[Hg]Br
InChI
1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable