186325
Methyl acetate
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
165 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
936 °F
Limite d'explosivité
16 %
Indice de réfraction
n20/D 1.361 (lit.)
Point d'ébullition
57-58 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Densité
0.934 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
Clé InChI
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As acyl acceptor in the preparation of biodiesel.
- Synthesis of ethanol.
- Preparation of n-butyl acetate, via transesterification reaction with n-butanol in the presence of acidic catalysts.
- acetic anhydride
- methyl acrylate
- vinyl acetate
- ethyl amide
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
8.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-13 °C - closed cup