Principaux documents
179787
Sigma-Aldrich
tert-Butyl méthyl éther
reagent grade, ≥98%
Synonyme(s) :
MTBE, Éther méthylique tert-butylique
1 L
92,70 $
4 L
201,00 $
92,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
92,70 $
4 L
201,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.15
Beilstein:
1730942
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.07
92,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
14.78 psi ( 55 °C)
4.05 psi ( 20 °C)
Essai
≥98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
705 °F
Limite d'explosivité
15.1 %
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.0005% peroxides (as H2O2)
≤0.1% water (Karl Fischer)
Indice de réfraction
n20/D 1.369 (lit.)
pb
55-56 °C (lit.)
Pf
-110 °C
Densité
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Clé InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
tert-Butyl methyl ether is a commonly used organic solvent.[1] It can be synthesized by acid catalyzed reaction between methanol and isobutene. It is an effective alternative to lead containing additives for enhancing the octane rating of gasoline.[2]
Application
tert-Butyl methyl ether may be used to synthesize fatty acid methyl esters (FAMEs) and glycerol tert-butyl ether via transesterification with canola oil under supercritical conditions.[3] Its addition during the polymerization of propene by stopped-flow method increases the number of active sites.[4]
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28 °C - closed cup
Removal of methyl tert-butyl ether (MTBE) with Nafion.
Lien HL and Zhang WX
Journal of Hazardous Materials, 144(1), 194-199 (2007)
Relative solubility, stability, and absorptivity of lutein and β-carotene in organic solvents.
Craft NE and Soares JH.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(3), 431-434 (1992)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1994)
New approach of catalyst-free biodiesel production from canola oil in supercritical tert-butyl methyl ether (MTBE).
Farobie O, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 135, 172-181 (2014)
J R Hanson et al.
Applied and environmental microbiology, 65(11), 4788-4792 (1999-11-05)
A bacterial strain, PM1, which is able to utilize methyl tert-butyl ether (MTBE) as its sole carbon and energy source, was isolated from a mixed microbial consortium in a compost biofilter capable of degrading MTBE. Initial linear rates of MTBE