07401
Sulfamic acid
≥99.5% (alkalimetric)
Synonyme(s) :
Amidosulfonic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5% (alkalimetric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Résidus de calcination
≤0.02%
Pf
215-225 °C (dec.) (lit.)
Densité
2.151 g/cm3 at 25 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤30 mg/kg
Chaîne SMILES
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable