04243
Phosphate de potassium monobasic
meets analytical specification of Ph. Eur., NF, E340, anhydrous, 98-100.5% (calc. to the dried substance)
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de potassium, Phosphate de potassium prim., Phosphate monopotassique
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
meets analytical specification of Ph. Eur., NF, E340
Niveau de qualité
Essai
98-100.5% (calc. to the dried substance)
Forme
crystalline
Impuretés
org. volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.04% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.2% in water insoluble matters
Perte
≤1% loss on drying, 130 °C
pH
4.2-4.5 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Pf
252.6 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 4.5 parts
alcohol: insoluble
Densité
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
As: ≤2 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
Adéquation
complies for appearance of solution
Chaîne SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable