Principaux documents
Z531448
Sigma-Aldrich
Aldrich® Graham condenser
Overall H 400 mm, joint: ST/NS 24/40
1 EA
352,00 $
352,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
352,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
352,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Disponibilité
not available in EU
H totale
400 mm
Catégories apparentées
Description générale
The Graham condenser has a large cooling surface area by allowing coolant to circulate around the inner coil. Condensers have a standard taper outer joint and a lower inner drip-tip joint.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC