Y101
YS-035 hydrochloride
analytical standard, for drug analysis
Synonyme(s) :
N-(-2-[3,4-Dimethoxyphenyl]ethyl)-3,4-dimethoxy-N-methylbenzeneethanamine
About This Item
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl[H].COc1ccc(CCN(C)CCc2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C21H29NO4.ClH/c1-22(12-10-16-6-8-18(23-2)20(14-16)25-4)13-11-17-7-9-19(24-3)21(15-17)26-5;/h6-9,14-15H,10-13H2,1-5H3;1H
Clé InChI
GYBONEHHSUABAO-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable