Y0002034
Podophyllotoxin for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Podophyllotoxin
203,00 $
About This Item
203,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
podophyllotoxin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
183-184 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc(cc(OC)c1OC)[C@H]2C3C(COC3=O)[C@@H](O)c4cc5OCOc5cc24
InChI
1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19-,20-/m0/s1
Clé InChI
YJGVMLPVUAXIQN-XVVDYKMHSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable