Y0001754
Fluticasone propionate for impurity C identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Fluticasone propionate, (6α,11β,16α,17α)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy)androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid S-(fluoromethyl) ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fluticasone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF
InChI
1S/C25H31F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
Clé InChI
WMWTYOKRWGGJOA-CENSZEJFSA-N
Informations sur le gène
human ... NR3C1(2908)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Endocrine system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)