Principaux documents
Y0001727
Sodium alendronate trihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Alendronate sodium trihydrate, 4-amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl phosphonic acid, monosodium, MK-217
150 MG
204,00 $
204,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
150 MG
204,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H12NaNO7P2 · 3 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
204,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
alendronate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].NCCCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clé InChI
DCSBSVSZJRSITC-UHFFFAOYSA-M
Informations sur le gène
human ... FDPS(2224)
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Sodium alendronate trihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Actions biochimiques/physiologiques
Alendronate sodium trihydrate is a bone resorption inhibitor; farnesyl diphosphate synthase inhibitor (IC50 = 460 nM); CD45 protein tyrosine phosphatase inhibitor.
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1