Y0001662
Valaciclovir impurity P
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,2′-[Methylenebis[imino(6-oxo-1,6,dihydro-9H-purine-2,9-diyl)methyleneoxy]]diethyl di(L-valinate)
299,00 $
About This Item
299,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
valacyclovir
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)O)NCNc3nc4[n](cnc4c(n3)O)COCCOC(=O)[C@@H](N)C(C)C)COCCOC(=O)[C@@H](N)C(C)C
InChI
1S/C27H40N12O8/c1-14(2)16(28)24(42)46-7-5-44-12-38-10-32-18-20(38)34-26(36-22(18)40)30-9-31-27-35-21-19(23(41)37-27)33-11-39(21)13-45-6-8-47-25(43)17(29)15(3)4/h10-11,14-17H,5-9,12-13,28-29H2,1-4H3,(H2,30,34,36,40)(H2,31,35,37,41)/t16-,17-/m0/s1
Clé InChI
WLNNOXICHLWLAK-IRXDYDNUSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement