Y0001628
Tribenoside impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Benzyl ether, Dibenzyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tribenoside
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.561 (lit.)
pb
298 °C (lit.)
Pf
1.5-3.5 °C (lit.)
Densité
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clé InChI
MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup