Y0001500
Coix seed HRS
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
169,00 $
About This Item
169,00 $
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
coix seed
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement