Y0001355
Prednisolone for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,4-pregnadiène-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiène-3,20-dione
205,00 $
About This Item
205,00 $
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
prednisolone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Informations sur le gène
human ... NR3C1(2908)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2