Y0001338
Oseltamivir impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(3R,4R,5S)-5-Acetamido-4-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylic acid
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
oseltamivir
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
N([C@@H]1[C@H]([C@@H](C=C(C1)C(=O)O)OC(CC)CC)N)C(=O)C
InChI
1S/C14H24N2O4/c1-4-10(5-2)20-12-7-9(14(18)19)6-11(13(12)15)16-8(3)17/h7,10-13H,4-6,15H2,1-3H3,(H,16,17)(H,18,19)/t11-,12+,13+/m0/s1
Clé InChI
MKPOADZCFCZMRW-YNEHKIRRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable