Y0001335
Clopidogrel impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2S)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-yIc]pyridin-5(4H)-yl]acetic acid
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
clopidogrel
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable