Y0001276
Risperidone impurity K
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-[2-[4-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Desfluoro risperidone
204,00 $
About This Item
204,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
risperidone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[n]21c(nc(c([c]2=O)CCN3CCC(CC3)c4n[o]c5c4cccc5)C)CCCC1
InChI
1S/C23H28N4O2/c1-16-18(23(28)27-12-5-4-8-21(27)24-16)11-15-26-13-9-17(10-14-26)22-19-6-2-3-7-20(19)29-25-22/h2-3,6-7,17H,4-5,8-15H2,1H3
Clé InChI
PLOGUXWMVNJOPF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable