Y0001116
Gestodene impurity I
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
13-Ethyl-17-hydroxy-5-methoxy-18,19-dinor-5α,17α-pregn-15-en-20-yn-3-one
169,00 $
About This Item
169,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
gestodene
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Application
Conditionnement