Y0000786
Acide rosmarinique
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide (R)-O-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)-3-(3,4- dihydroxyphényl)lactique, Ester (R)-1-carboxy-2-(3,4-dihydroxyphényl)éthylique d’acide 3,4-Dihydroxycinnamique
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
rosmarinic acid
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
171-175 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H16O8/c19-12-4-1-10(7-14(12)21)3-6-17(23)26-16(18(24)25)9-11-2-5-13(20)15(22)8-11/h1-8,16,19-22H,9H2,(H,24,25)/b6-3+/t16-/m1/s1
Clé InChI
DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable