Y0000753
Fexofenadine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(1RS)-4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-1-[4-(1-methylethyl)phenyl]butan-1-ol
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fexofenadine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N2(CCC(CC2)C(O)(c4ccccc4)c3ccccc3)CCCC(O)c1ccc(cc1)C(C)C
Clé InChI
FZSQPQGERLSIOR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement