Y0000579
Paroxetine hydrochloride (anhydrous) impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(3S,4R)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-1-benzyl-4-(4-fluorophenyl)piperidine, N-Benzylparoxetine
213,00 $
About This Item
213,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
paroxetine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
c1ccccc1.Fc2ccc(cc2)[C@@H]3CCN(C[C@H]3COc4ccc5OCOc5c4)Cc6ccccc6
InChI
1S/C26H26FNO3/c27-22-8-6-20(7-9-22)24-12-13-28(15-19-4-2-1-3-5-19)16-21(24)17-29-23-10-11-25-26(14-23)31-18-30-25/h1-11,14,21,24H,12-13,15-18H2/t21-,24-/m0/s1
Clé InChI
AGTKMLMRHVWXHN-URXFXBBRSA-N
Description générale
Application
Conditionnement