Y0000534
Zuclopenthixol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Zuclopenthixol decanoate dihydrochloride
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
zuclopenthixol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement