Y0000133
Clomipramine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-(3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine
199,00 $
About This Item
199,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
clomipramine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1cc2c(cc1)CCc3c(cc(cc3)Cl)N2CCCN(C)C
InChI
1S/C19H22Cl2N2/c1-22(2)10-3-11-23-18-12-16(20)8-6-14(18)4-5-15-7-9-17(21)13-19(15)23/h6-9,12-13H,3-5,10-11H2,1-2H3
Clé InChI
ZRLHYTJLNUJZLB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement