Documents
W474900
Sigma-Aldrich
4-Methylpentyl 4-methylvalerate
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.32
Numéro FEMA:
4749
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥95%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
creamy; tropical; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
O=C(CCC(C)C)OCCCC(C)C
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F
Point d'éclair (°C)
61 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)