Principaux documents
W426060
Sigma-Aldrich
S-Isopropyl-3-methylbut-2-enethioate
≥95%, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.26
Numéro FEMA:
4260
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
12.134
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
green; alliaceous
Qualité:
FG
Agence:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
FG
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; alliaceous
Chaîne SMILES 
S(C(C)C)C(=O)C=C(C)C
InChI
1S/C8H14OS/c1-6(2)5-8(9)10-7(3)4/h5,7H,1-4H3
Clé InChI
IZVXTRDVESJRTA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3