VT000263
Pseudomonas paraeruginosa WDCM 00026 Vitroids™
80-130 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Pseudomonas aeruginosa WDCM 00026 Vitroids™, Certified reference material, Microbiological standards, Pseudomonas aeruginosa WDCM 00026 Vitroids™
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Forme
disc (hydrosoluble)
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pack of 10
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
−20°C
Adéquation
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas spp.
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- 2-3 years of shelf life in a standard -20 °C freezer
- Complete with a comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step is necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
Autres remarques
Other cell culture collections:
- DSM 1128
- ATCC® 9027
- NCTC 12924
- LMG 8029
- CIP 82.118
< NCIMB < ATCC < C.P. Hegarty
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Explorez nos matériaux de référence certifiés de microbiologie : les disques VITROIDS™ et LENTICULE® par Millipore®. Idéalement adaptés aux analyses des denrées alimentaires, des boissons et du cannabis. Commandez-les dès aujourd'hui !
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.