Principaux documents
V6875
Sigma-Aldrich
Snake venom from Crotalus adamanteus
Synonyme(s) :
Eastern Diamondback Rattlesnake
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352202
Température de stockage
−20°C
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable