Principaux documents
TURB3
Supelco
Turbidity 3 NTU Calibration Standard - Formazin
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.24
Plus de détails sur ce produit TURB3 Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable