MilliporeSigma
Passer à
T3000000
Tyrothricin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Offre promotionnelle disponible
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Dépenser 700 $ — Économiser 5 %; Dépenser 1 000 $ — Économiser 10 %; Dépenser 1 500 $ — Économiser 22 %*
Se connecter pour vérifier l'éligibilité. Acheter des Produits
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
20 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
214,00 $
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
214,00 $
Économisez Jusqu'à 22 %
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
pharmaceutical primary standard
API family
tyrothricin
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N21[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C1=O)Cc6ccccc6)CC(C)C)CCCN)C(C)C)Cc5ccc(cc5)O)CCC(=O)O)CC(=O)N)Cc4ccccc4)Cc3ccccc3
InChI
1S/C65H85N11O13/c1-38(2)32-49-60(84)74-52(36-42-20-12-7-13-21-42)65(89)76-31-15-23-53(76)63(87)73-51(34-41-18-10-6-11-19-41)61(85)70-47(33-40-16-8-5-9-17-40)57(81)48(37-54(67)78)71-59(83)46(28-29-55(79)80)68-50(35-43-24-26-44(77)27-25-43)62(86)75-56(39(3)4)64(88)69-45(22-14-30-66)58(82)72-49/h5-13,16-21,24-27,38-39,45-53,56,68,77H,14-15,22-23,28-37,66H2,1-4H3,(H2,67,78)(H,69,88)(H,70,85)(H,71,83)(H,72,82)(H,73,87)(H,74,84)(H,75,86)(H,79,80)/t45-,46-,47+,48-,49-,50-,51-,52+,53-,56-/m0/s1
InChI key
NLJVXZFCYKWXLH-DXTIXLATSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Tyrothricin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
B0500000A0800000D2880000
vibrant-m
T3000000
Tyrothricin
Dirithromycin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D2880000
Dirithromycin
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
API family
tyrothricin
API family
penicillin & derivatives
API family
amoxicillin
API family
dirithromycin
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable