The amylose to amylopectin ratio is not determined for this product. However, numerous literature references suggest corn starch has a range of 25 - 28% amylose to 72 - 75% amylopectin. Please see the link below to review an example:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8747220/
S9679
Starch from corn
Synonyme(s) :
Corn starch, Starch from maize
131,00 $
About This Item
131,00 $
Produits recommandés
Source biologique
corn
Niveau de qualité
Forme
solid
Couleur
white
Plage de pH utile
4.0 -7.0
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
-
What is the percentage of amylose and amylopectin?