Principaux documents
S9144
Supelco
Starch assay reagent
for use with enzymatic assay kits SA20, STA20
1 VIAL
287,00 $
287,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 VIAL
287,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12164500
Nomenclature NACRES :
NA.84
287,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
sugars
Technique(s)
photometry: suitable
Application(s)
food and beverages
general analytical
Compatibilité
for use with Starch Assay Kits SA-20 and STA-20
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3