S2158000
Sulfathiazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-amino-N-2-thiazolylbenzènesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sulfathiazole
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
200-202 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)