RDEN2504
Relative Density Standard (25°C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 25/4 0.8366 at 25 °C
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 500 mL
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Relative Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 15°C to 150°C.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F
Point d'éclair (°C)
70 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)