QC1283
Residue Sample 2
certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Fabricant/nom de marque
RTC QCI-039-2
Concentration
in saline
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable