Principaux documents
QC1051
Supelco
Complex Nutrients
certified reference material
Synonyme(s) :
Compound Nutrient Mix
2 ML
67,80 $
67,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 ML
67,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
67,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Fabricant/nom de marque
RTC QCI-028-2
Concentration
in H2O
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Autres remarques
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1