Principaux documents
PHR8965
Supelco
Dextroamphetamine Related Compound B
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Phenylacetone, Benzyl methyl ketone, Phenyl-2-propanone
PHR8965-50MG
857,00 $
857,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
PHR8965-50MG
857,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.18
Beilstein:
742120
Numéro MDL:
857,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Densité
1.003 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Clé InChI
QCCDLTOVEPVEJK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Remarque sur l'analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup