PHR8916
Alprazolam Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine, 2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Description
API family: alprazolam
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
alprazolam
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
InChI
1S/C17H15ClN4O/c1-11(23)21-22-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)20-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,20,22)(H,21,23)
Clé InChI
RIYMFZCORTVORQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable