PHR8748
N-Formyl-L-leucine (3S,4R,6S)-3-hexyl-2-oxo-6-undecyltetrahydro-2H-pyran-4-yl ester
reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Orlistat Related Compound D
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical secondary standard
reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
package of 25 MG
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
-10 to -25°C
InChI
1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24-21-27(25(28(32)34-24)19-17-10-8-6-2)35-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27+/m0/s1
Clé InChI
IYWNIYFHQZQPBP-YIPNQBBMSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)