PHR3792
Atovaquone Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
cis-2-[4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxy-1,4-naphthoquinone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
USP 1044662
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable