PHR3745
Rotigotine Related Compound K
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
7,8-Dihydronaphthalen-1-ol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1202253
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable