Principaux documents
PHR3689
Telmisartan Related Compound B
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
4′-[(1,7′-Dimethyl-2′-propyl[2,5′-bi-1H-benzimidazol]-1′-yl)methyl][1,1′-biphenyl]-2-carboxylic acid, Telmisartan Related Compound B, 4′-[(1,7′-Dimethyl-2′-propyl-1H,1′H-2,5′-bibenzo[d]imidazol-1′-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H30N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
514.62
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1643437
Famille d'API
telmisartan
Conditionnement
pkg of 40MG
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-34-28-19-24(32-35-27-12-7-8-13-29(27)36(32)3)18-21(2)31(28)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)
Clé InChI
COYNILPBALLLCR-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable