PHR3252
Transplatin
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
trans-Platinum(II)diammine dichloride, trans-Diamminedichloroplatinum(II), trans-Dichlorodiammineplatinum(II)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1672803
Famille d'API
cisplatin
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Pf
340 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)