PHR3106
Prilocaine Hydrochloride
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Prilocaine hydrochloride, N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide hydrochloride
273,00 $
About This Item
273,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1561008
Famille d'API
prilocaine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].CCCNC(C)C(=O)Nc1ccccc1C
InChI
1S/C13H20N2O.ClH/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-8-6-5-7-10(12)2;/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16);1H
Clé InChI
BJPJNTKRKALCPP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable