PHR2959
Orphenadrine Related Compound E
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
N,N-Dimethyl-2-[(3-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine, Orphenadrine Impurity E (Ph. Eur.), Orphenadrine Related Compound A (As Free Base), N,N-Dimethyl-2-[phenyl(m-tolyl)methoxy]ethanamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1479053
Famille d'API
orphenadrine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H23NO/c1-15-8-7-11-17(14-15)18(20-13-12-19(2)3)16-9-5-4-6-10-16/h4-11,14,18H,12-13H2,1-3H3
Clé InChI
VSIVTUKDXUYWPL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)