PHR2927
Terbinafine Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
(2Z)-N,6,6-Trimethyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1643532
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
terbinafine
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5-;
Clé InChI
BWMISRWJRUSYEX-UYTGOYFPSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)