PHR2842
Azelastine Related Compound D
Synonyme(s) :
4-(4-Chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one
867,00 $
About This Item
867,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000328
traceable to USP 1046191
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
azelastine
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)Cc2n[nH][c](c3c2cccc3)=O
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(19)18-17-14/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Clé InChI
NLXGCQIEVZYDRS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable